Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,15μ m
0.15 μm
0,18μ m
0.18 μm
0,25μ m
0.25 μm
0.33 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS GC-søjler inkorporerer phenylgrupper i polymerrygraden for forbedret termisk stabilitet, reduceret blødning og reduceret modtagelighed for oxidation.
Recommended for:
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 330/350°C |
| Diameter (metrisk) | 0.18 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.18 mm |
| Produktlinje | TraceGOLD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-5 SilMS |
| USP type | G27, G36 |
| Til brug med (applikation) | GC/MS Applications Using Ion-Trap Systems, GC/MS for Polycyclic Aromatics, Phthalates, Phenols, Amines, and Organophosphates, GC/MS for Hydrocarbons Including Chlorinated Hydrocarbons |
| Filmtykkelse | 0.18 μm |
| Længde (metrisk) | 40 m |
| Polaritet | Low-Polar |