Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,15μ m
0.15 μm
0,18μ m
0.18 μm
0,25μ m
0.25 μm
0.33 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS GC-søjler inkorporerer phenylgrupper i polymerrygraden for forbedret termisk stabilitet, reduceret blødning og reduceret modtagelighed for oxidation.
- Lavpolaritet, silarylenfase med selektivitet sammenlignelig med 5 % diphenyl/95 % dimethylpolysiloxan
- Designet til lav blødning og enestående træghed
- Svarende til DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Anbefalet til:
- GC/MS-applikationer ved hjælp af ion-fælde-systemer
- Polycykliske aromater
- Kulbrinter inklusive chlorerede kulbrinter
- Phthalater
- Fenoler
- Aminer
- Organofosfater
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 330/350 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-5 SilMS |
| USP type | G27, G36 |
| Til brug med (applikation) | GC/MS-applikationer, der bruger Ion-Trap-systemer, GC/MS for polycykliske aromastoffer, phthalater, phenoler, aminer og organiske fosfater, GC/MS for kulbrinter, herunder klorerede kulbrinter |
| Filmtykkelse | 0,5μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Lav-polær |
| Vis mere |