Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC kolonner
Artikelnummer. 10177894 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,15 μm
0,15μ m
0,18 μm
0,18μ m
0,25 μm
0,25μ m
0,33 μm
0,5 μm
0,5μ m
1 μm
1μ m
1.5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Pakningsstørrelse
10177894 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
11521174 40 m 0.18 mm 0,18 μm Hver
13418018 20 m 0.15 mm 0,15μ m Hver
15297478 12 m 0.2 mm 0,33 μm Hver
13498008 10 m 0.15 mm 0,15 μm Hver
10311595 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10794637 15 m 0.32 mm 0,25 μm Hver
10457524 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10526005 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10586375 15 m 0.25 mm 0,5 μm Hver
10239184 30 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10698905 30 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10260335 15 m 0.25 mm 1 μm Hver
10447914 30 m 0.25 mm 1μ m Hver
10046034 30 m 0.32 mm 1μ m Hver
10167664 60 m 0.25 mm 1μ m Hver
10702347 30 m 0.53 mm 1.5μ m Hver
13178295 20 m 0.18 mm 0,18μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 10177894 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260961420
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Inkorporerer phenylgrupper i polymerens rygrad for forbedret termisk stabilitet, reduceret blødning og reduceret modtagelighed for oxidation.
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS GC-søjler inkorporerer phenylgrupper i polymerrygraden for forbedret termisk stabilitet, reduceret blødning og reduceret modtagelighed for oxidation.
  • Lavpolaritet, silarylenfase med selektivitet sammenlignelig med 5 % diphenyl/95 % dimethylpolysiloxan
  • Designet til lav blødning og enestående træghed
  • Svarende til DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Anbefalet til:
  • GC/MS-applikationer ved hjælp af ion-fælde-systemer
  • Polycykliske aromater
  • Kulbrinter inklusive chlorerede kulbrinter
  • Phthalater
  • Fenoler
  • Aminer
  • Organofosfater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) GC/MS-applikationer, der bruger Ion-Trap-systemer, GC/MS for polycykliske aromastoffer, phthalater, phenoler, aminer og organiske fosfater, GC/MS for kulbrinter, herunder klorerede kulbrinter
Partikelstørrelse 0,25μ m
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Lav-polær
Oversigt 0,25 um Tykkelse; 0,25 mm ID; 30 m Længde
Mængde Hver
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP type G27, G36
Stationær fase TraceGOLD™ TG-5 SilMS
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Maks. Temperatur (metrisk) 330/350 °C