Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC kolonner
Artikelnummer. 11880473 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.25 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Filmtykkelse unitSize
11880473 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
11830483 30 m 0.53 mm 1 μm Hver
11860473 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
11820483 30 m 0.25 mm 1 μm Hver
11890473 30 m 0.25 mm 0.5 μm Hver
11840483 30 m 0.53 mm 1.5 μm Hver
11850483 30 m 0.53 mm 3 μm Hver
11840473 15 m 0.25 mm 0,1μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11880473 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26M981540
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver større stabilitet og træghed ved forhøjede temperaturer og ved arbejde med højaktive forbindelser med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC kolonner.
TG-5MT Metal GC-søjler giver større robusthed under øget belastning.
  • Kan bruges ved forhøjet temperatur uden risiko for blødning eller sammenbrud
  • Fremragende træghed ved arbejde med højaktive forbindelser
  • Robust under stress
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 330/°350 C (Standardsøjler), °430 C (Metalsøjler)
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-5 MT
USP type G27, G36
Til brug med (applikation) Analyse af opløsningsmiddelurenheder, GC/MS for resterende opløsningsmidler og opløsningsmiddelurenheder, GC/MS for misbrugsstoffer, pesticider, PCB-kogenere og Aroclor Blandinger
Partikelstørrelse 0,25μ m
Temperaturområde -60 °C til +430 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Lav-polær
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.