Beskrivelse
TG-5MT Metal GC-søjler giver større robusthed under øget belastning.
- Kan bruges ved forhøjet temperatur uden risiko for blødning eller sammenbrud
- Fremragende træghed ved arbejde med højaktive forbindelser
- Robust under stress
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 330/°350 C (Standardsøjler), °430 C (Metalsøjler) |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-5 MT |
| USP type | G27, G36 |
| Til brug med (applikation) | Analyse af opløsningsmiddelurenheder, GC/MS for resterende opløsningsmidler og opløsningsmiddelurenheder, GC/MS for misbrugsstoffer, pesticider, PCB-kogenere og Aroclor Blandinger |
| Partikelstørrelse | 0,25μ m |
| Temperaturområde | -60 °C til +430 °C |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.