Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC kolonner
Artikelnummer. 11850483 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.25 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11850483
Brand: Thermo Scientific™ 26M983960
Giver større stabilitet og træghed ved forhøjede temperaturer og ved arbejde med højaktive forbindelser med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC kolonner.
TG-5MT Metal GC-søjler giver større robusthed under øget belastning.
  • Can be used at elevated temperature without risk of bleed or breakdown
  • Excellent inertness when working with highly active compounds
  • Robust under stress
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 330/350°C (Standard Columns), 430°C (Metal Columns)
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Stationær fase TraceGOLD™ TG-5 MT
USP type G27, G36
Til brug med (applikation) GC/MS for Semi-Volatiles, Phenols, and Amines, GC/MS for Residual Solvents and Solvent Impurities, GC/MS for Drugs of Abuse, Pesticides, PCB Cogeners, and Aroclor Mixes
Partikelstørrelse 3 μm
Temperaturområde -60°C to +430°C
Filmtykkelse 3 μm
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Low-Polar
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.