Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
TG-5MT Metal GC-søjler giver større robusthed under øget belastning.
- Can be used at elevated temperature without risk of bleed or breakdown
- Excellent inertness when working with highly active compounds
- Robust under stress
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 330/350°C (Standard Columns), 430°C (Metal Columns) |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-5 MT |
| USP type | G27, G36 |
| Til brug med (applikation) | Solvent Impurities Analysis, GC/MS for Residual Solvents and Solvent Impurities, GC/MS for Drugs of Abuse, Pesticides, PCB Cogeners, and Aroclor Mixes |
| Partikelstørrelse | 1.5 μm |
| Temperaturområde | -60°C to +430°C |
| Filmtykkelse | 1.5 μm |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.