Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC kolonner
Artikelnummer. 11840473 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.25 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11840473
Brand: Thermo Scientific™ 26M980350
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver større stabilitet og træghed ved forhøjede temperaturer og ved arbejde med højaktive forbindelser med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC kolonner.
TG-5MT Metal GC-søjler giver større robusthed under øget belastning.
  • Kan bruges ved forhøjet temperatur uden risiko for blødning eller sammenbrud
  • Fremragende træghed ved arbejde med højaktive forbindelser
  • Robust under stress
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 330/°350 C (Standardsøjler), °430 C (Metalsøjler)
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-5 MT
USP type G27, G36
Til brug med (applikation) Analyse af opløsningsmiddelurenheder, GC/MS for resterende opløsningsmidler og opløsningsmiddelurenheder, GC/MS for misbrugsstoffer, pesticider, PCB-kogenere og Aroclor Blandinger
Partikelstørrelse 0,10μ m
Filmtykkelse 0,1μ m
Længde (metrisk) 15 m
Polaritet Lav-polær
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.