Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS Guard GC kolonner med SafeGuard
Artikelnummer. 11870453 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
20 m
30 m
Diameter (metrisk):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
Partikelstørrelse:
0,18μ m
0,25 μm
0,25μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstørrelse unitSize
11870453 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
11890453 20 m 0.18 mm 0,18μ m Hver
11850453 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
11860453 30 m 0.25 mm 0,25 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11870453 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260981435
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forlæng kolonnens levetid og få mere ensartede resultater over en længere periode.
Forlæng kolonnens levetid og få mere ensartede resultater over en længere periode. Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS Guard GC-søjler med SafeGuard tilbyder fordelen ved en integreret SafeGuard til at beskytte søjlen.
  • Med integreret SafeGUARD
  • Tilgængelig i en række faser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Analyse af aktive forbindelser, GC/MS til analyse af aktive forbindelser
Partikelstørrelse 0,25μ m
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Lav-polær
Diameter (metrisk) 0.32 mm
USP type G27, G36
Stationær fase TraceGOLD™ TG-5 MS
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 330/°350 C (Standardsøjler), °430 C (Metalsøjler)
Temperaturområde (metrisk) -60 °C til +330/350 °C
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.