Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS Guard GC-søjler med SafeGuard, μ0,10 m, 0,25 mm ID, 30 m længde
Artikelnummer. 11840453 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11840453 30 m Hver
1 options
Artikelnummer. 11840453 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260980475
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forlæng kolonnens levetid og få mere ensartede resultater over en længere periode.
Forlæng kolonnens levetid og få mere ensartede resultater over en længere periode. Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS Guard GC-søjler med SafeGuard tilbyder fordelen ved en integreret SafeGuard til at beskytte søjlen.
  • Med integreret SafeGUARD
  • Tilgængelig i en række faser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) GC/MS
Partikelstørrelse 10 μm
Filmtykkelse 0,1μ m
Længde (metrisk) 30 m
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP type G27
Stationær fase TraceGOLD™ TG-5 MS
Temperaturområde (metrisk) -60 °C til +330/350 °C