Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC kolonner
Artikelnummer. 12586299 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,15μ m
0,18μ m
0,25μ m
0.25 μm
0,33μ m
0,5μ m
0.5 μm
1μ m
1.5μ m
5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12586299
Brand: Thermo Scientific™ 260984100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvend den mest udbredte MS-fase i gaskromatografi med 5% phenylfasen Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC kolonne.
Anvend den mest udbredte MS-fase i gaskromatografi med 5% phenylfase TraceGOLD TG-5MS GC-kolonnen.
  • Fase med lav polaritet, 5% diphenyl/95% dimethylpolysiloxan
  • Lavt udløb for fremragende signal-til-støj-forhold, følsomhed og massespektral integritet
  • Enestående inerthed ideel til analyse af aktive stoffer
  • Svarer til USP G27 fase
  • Svarende til Rxi™ -5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Anbefalet til:
  • Halvflygtige
  • Fenoler
  • Aminer
  • Resterende opløsningsmidler og opløsningsmiddelurenheder
  • Misbrugsstoffer
  • Pesticider
  • PCB-kogener
  • Aroclor blander
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 330/350 °C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-5 MS
USP type G27, G36
Til brug med (applikation) Analyse af aktive forbindelser, GC/MS til analyse af aktive forbindelser
Filmtykkelse 5μ m
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Lav-polær
Oversigt TG-5 MS 60 mx 0,53 mm x 5,0μ m
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.