Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC kolonner
Artikelnummer. 10649105 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,15μ m
0,18μ m
0,25 μm
0,25μ m
0,33μ m
0,5 μm
0,5μ m
1μ m
1.5μ m
5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Pakningsstørrelse
10649105 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10723297 10 m 0.1 mm 0,1μ m Hver
15207488 12 m 0.2 mm 0,33μ m Hver
13408018 40 m 0.15 mm 0,15μ m Hver
13488008 20 m 0.15 mm 0,15μ m Hver
15581790 30 m 0.53 mm 5μ m Hver
10066504 15 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10137334 15 m 0.53 mm 0,25 μm Hver
10584685 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10086644 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10416954 30 m 0.53 mm 0,25μ m Hver
10659295 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10289754 60 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10085884 15 m 0.25 mm 0,5 μm Hver
10086314 15 m 0.32 mm 0,5 μm Hver
10096314 15 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
10408874 30 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10137904 30 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10457914 30 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
10230005 60 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10056034 60 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10584105 15 m 0.32 mm 1μ m Hver
10594105 15 m 0.53 mm 1μ m Hver
10650056 30 m 0.25 mm 1μ m Hver
10681206 30 m 0.32 mm 1μ m Hver
10744257 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
10576185 60 m 0.25 mm 1μ m Hver
10586185 60 m 0.32 mm 1μ m Hver
10753117 15 m 0.53 mm 1.5μ m Hver
10371025 30 m 0.53 mm 1.5μ m Hver
12586299 60 m 0.53 mm 5μ m Hver
11531174 20 m 0.18 mm 0,18μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Artikelnummer. 10649105 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260981300
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Anvend den mest udbredte MS-fase i gaskromatografi med 5% phenylfasen Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC kolonne.
Anvend den mest udbredte MS-fase i gaskromatografi med 5% phenylfase TraceGOLD TG-5MS GC-kolonnen.
  • Fase med lav polaritet, 5% diphenyl/95% dimethylpolysiloxan
  • Lavt udløb for fremragende signal-til-støj-forhold, følsomhed og massespektral integritet
  • Enestående inerthed ideel til analyse af aktive stoffer
  • Svarer til USP G27 fase
  • Svarende til Rxi™ -5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Anbefalet til:
  • Halvflygtige
  • Fenoler
  • Aminer
  • Resterende opløsningsmidler og opløsningsmiddelurenheder
  • Misbrugsstoffer
  • Pesticider
  • PCB-kogener
  • Aroclor blander
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Analyse af aktive forbindelser, GC/MS til analyse af aktive forbindelser
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 15 m
Polaritet Lav-polær
Oversigt 0,25 um Tykkelse; 0,25 mm ID; 15 m Længde
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP type G27, G36
Stationær fase TraceGOLD™ TG-5 MS
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Maks. Temperatur (metrisk) 330/350 °C
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.