Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Anvend den mest udbredte MS-fase i gaskromatografi med 5% phenylfase TraceGOLD TG-5MS GC-kolonnen.
- Low polarity phase, 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
- Low bleed for excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
- Exceptional inertness ideal for analysis of active compounds
- Equivalent to USP G27 phase
- Similar to Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Recommended for:
- Semivolatiles
- Phenols
- Amines
- Residual solvents and solvent impurities
- Drugs of abuse
- Pesticides
- PCB cogeners
- Aroclor mixes
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 330/350°C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| USP type | G27, G36 |
| Til brug med (applikation) | GC/MS for Optimal Signal-to-Noise Ratio, Sensitivity, and MS Integrity, GC/MS for Analysis of Active Compounds |
| Filmtykkelse | 0.5 μm |
| Længde (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Low-Polar |
| Oversigt | 0.5um thickness; 0.25mm ID; 15m length |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.