Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Anvend den mest udbredte MS-fase i gaskromatografi med 5% phenylfase TraceGOLD TG-5MS GC-kolonnen.
- Fase med lav polaritet, 5% diphenyl/95% dimethylpolysiloxan
- Lavt udløb for fremragende signal-til-støj-forhold, følsomhed og massespektral integritet
- Enestående inerthed ideel til analyse af aktive stoffer
- Svarer til USP G27 fase
- Svarende til Rxi™ -5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Anbefalet til:
- Halvflygtige
- Fenoler
- Aminer
- Resterende opløsningsmidler og opløsningsmiddelurenheder
- Misbrugsstoffer
- Pesticider
- PCB-kogener
- Aroclor blander
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 330/350 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| USP type | G27, G36 |
| Til brug med (applikation) | Analyse af aktive forbindelser, GC/MS til analyse af aktive forbindelser |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Lav-polær |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.