Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC kolonner
Artikelnummer. 10690626 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
3μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10690626
Brand: Thermo Scientific™ 260971300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC Column muliggør analyse af ppm-niveauer af aminer uden kolonnepriming.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC Column muliggør analyse af ppm-niveauer af aminer uden kolonnepriming.
  • Fase med lav polaritet, 5% diphenyl/95% dimethylpolysiloxan
  • Slangeoverfladen er kemisk ændret for at reducere haledannelse af aktive basiske forbindelser
  • Tillader også analyse af neutrale eller svagt sure forbindelser (f.eks. phenoler) og forbindelser, der er modtagelige for hydrogenbinding
  • Lav udluftning ved maksimal driftstemperatur
Anbefalet til:
  • Aminer og andre basiske forbindelser, herunder alkylaminer, diaminer, triaminer, ethanolaminer
  • Nitrogenholdige heterocykliske stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 300/315 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-5 MS Amine
Til brug med (applikation) GC/MS til analyse af aminer og andre basisforbindelser, herunder alkylaminer, diaminer, triaminer og ethanolaminer, GC/MS for nitrogenholdige heterocykliske stoffer
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 15 m
Polaritet Lav-polær
Oversigt 0,25 um Tykkelse; 0,25 mm ID; 15 m Længde
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.