Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC Column muliggør analyse af ppm-niveauer af aminer uden kolonnepriming.
- Low polarity phase, 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
- Tubing surface is chemically altered to reduce tailing of active basic compounds
- Also allows analysis of neutral or weakly acidic compounds (e.g., phenols) and compounds susceptible to hydrogen bonding
- Low bleed at maximum operating temperature
Recommended for:
- Amines and other basic compounds, including alkylamines, diamines, triamines, ehtanolamines
- Nitrogen-containing heterocyclics
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 300/315°C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-5 MS Amine |
| Til brug med (applikation) | GC/MS for Analysis of Amines and Other Basic Compounds, Including Alkylamines, Diamines, Triamines, and Ethanolamines, GC/MS for Nitrogen-Containing Heterocyclics |
| Filmtykkelse | 0.5 μm |
| Længde (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Low-Polar |
| Oversigt | 0.5um thickness; 0.25mm ID; 15m length |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.