Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS AMINE GC Column muliggør analyse af ppm-niveauer af aminer uden kolonnepriming.
- Fase med lav polaritet, 5% diphenyl/95% dimethylpolysiloxan
- Slangeoverfladen er kemisk ændret for at reducere haledannelse af aktive basiske forbindelser
- Tillader også analyse af neutrale eller svagt sure forbindelser (f.eks. phenoler) og forbindelser, der er modtagelige for hydrogenbinding
- Lav udluftning ved maksimal driftstemperatur
Anbefalet til:
- Aminer og andre basiske forbindelser, herunder alkylaminer, diaminer, triaminer, ethanolaminer
- Nitrogenholdige heterocykliske stoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 300/315 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-5 MS Amine |
| Til brug med (applikation) | GC/MS til analyse af aminer og andre basisforbindelser, herunder alkylaminer, diaminer, triaminer og ethanolaminer, GC/MS for nitrogenholdige heterocykliske stoffer |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Lav-polær |
| Oversigt | 0,25 um Tykkelse; 0,25 mm ID; 30 m Længde |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.