Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC kolonner
Artikelnummer. 10669105 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,15μ m
0,25μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Pakningsstørrelse
10669105 15 m 0.32 mm 0,1μ m Hver
10137714 15 m 0.25 mm 0,1μ m Hver
13466846 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10200345 30 m 0.25 mm 0,1μ m Hver
10545065 30 m 0.32 mm 0,1μ m Hver
10230195 30 m 0.53 mm 0,15μ m Hver
10240195 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10670636 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
13476846 10 m 0.53 mm 0,15μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10669105 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260950360
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-søjler tilbyder udvidet drift op til °400 C, ideel til højtemperatur GC-applikationer.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-søjler tilbyder udvidet drift op til °400 C, ideel til højtemperatur GC-applikationer.
  • Lav polaritet, 5% diphenyl/95% dimethylpolysiloxan
  • Mindre blødning og bedre inertitet end sammenlignelige højtemperatursøjler
  • Specielt design af smeltet silicarør forlænger kolonnens levetid med op til 40 %
  • Svarende til Rxi™ -5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Anbefalet til:
  • Fenoler
  • Resterende opløsningsmidler
  • Misbrugsstoffer
  • Halvflygtige
  • Pesticider
  • PCB'er
  • Opløsningsmiddel urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Pesticidanalyse, GC/MS for pesticider, GC/MS for resterende opløsningsmidler, opløsningsmidler og opløsningsmiddelurenheder
Filmtykkelse 0,1μ m
Længde (metrisk) 15 m
Polaritet Lav-polær
Oversigt 0,1 um Tykkelse; 0,32 mm ID; 15 m Længde
Diameter (metrisk) 0.32 mm
USP type G27, G36
Stationær fase TraceGOLD™ TG-5 HT
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Maks. Temperatur (metrisk) 380/400 °C
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.