Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-søjler tilbyder udvidet drift op til °400 C, ideel til højtemperatur GC-applikationer.
- Lav polaritet, 5% diphenyl/95% dimethylpolysiloxan
- Mindre blødning og bedre inertitet end sammenlignelige højtemperatursøjler
- Specielt design af smeltet silicarør forlænger kolonnens levetid med op til 40 %
- Svarende til Rxi™ -5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Anbefalet til:
- Fenoler
- Resterende opløsningsmidler
- Misbrugsstoffer
- Halvflygtige
- Pesticider
- PCB'er
- Opløsningsmiddel urenheder
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 380/400 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-5 HT |
| USP type | G27, G36 |
| Til brug med (applikation) | Pesticidanalyse, GC/MS for pesticider, GC/MS for resterende opløsningsmidler, opløsningsmidler og opløsningsmiddelurenheder |
| Filmtykkelse | 0,1μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Lav-polær |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.