Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC kolonner
Artikelnummer. p-4522519 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
1.5μ m
3 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10505635
Brand: Thermo Scientific™ 260941300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse kolonner til et højere phenylindhold, der giver nyttige ændringer i elueringsrækkefølge og retentionstid.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS kolonner tilbyder et højere phenylindhold, hvilket giver nyttige ændringer i elueringsrækkefølge og retentionstid.
  • Mid-polaritetsfase, 35% diphenyl/65% dimethylpolysiloxan
  • Svarer til USP G42 fase
  • Svarende til Rtx™ -35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Anbefalet til:
  • Organiske klorpesticider og herbicider
  • Medicinalvarer
  • PCB-kogener
  • Aroclor blander
  • Steroler
  • Harpikssyrer
  • Phthalatestere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 300/320 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-35 MS
USP type G42
Til brug med (applikation) PCB Congener Analyse, GC/MS for lægemidler, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Blandinger, steroler, kolofoniumsyrer og phthalatestere
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 15 m
Polaritet Midt-polar
Oversigt 0,25 um Tykkelse; 0,25 mm ID; 15 m Længde
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.