Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC kolonner
Artikelnummer. 10713297 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25 μm
0,25μ m
0,5 μm
0,5μ m
1 μm
1μ m
1,5 μm
1.5μ m
3 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Pakningsstørrelse
10713297 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
10505635 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10534115 15 m 0.32 mm 0,25 μm Hver
10016174 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10167704 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10733877 15 m 0.25 mm 0,5 μm Hver
10639295 15 m 0.32 mm 0,5 μm Hver
10545815 15 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
10371115 30 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10279754 30 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10781957 30 m 0.53 mm 0,5 μm Hver
10621016 15 m 0.25 mm 1 μm Hver
10219804 15 m 0.53 mm 1 μm Hver
10629675 30 m 0.25 mm 1 μm Hver
10229084 30 m 0.32 mm 1 μm Hver
10791957 15 m 0.53 mm 1,5 μm Hver
10534875 30 m 0.53 mm 1.5μ m Hver
10381345 30 m 0.53 mm 3 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 10713297 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260942980
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Brug disse kolonner til et højere phenylindhold, der giver nyttige ændringer i elueringsrækkefølge og retentionstid.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS kolonner tilbyder et højere phenylindhold, hvilket giver nyttige ændringer i elueringsrækkefølge og retentionstid.
  • Mid-polaritetsfase, 35% diphenyl/65% dimethylpolysiloxan
  • Svarer til USP G42 fase
  • Svarende til Rtx™ -35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Anbefalet til:
  • Organiske klorpesticider og herbicider
  • Medicinalvarer
  • PCB-kogener
  • Aroclor blander
  • Steroler
  • Harpikssyrer
  • Phthalatestere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Farmaceutisk analyse, GC/MS for lægemidler, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Blandinger, steroler, kolofoniumsyrer og phthalatestere
Filmtykkelse 1μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Midt-polar
Oversigt 1 um Tykkelse; 0,53 mm ID; 30 m Længde
Diameter (metrisk) 0.53 mm
USP type G42
Stationær fase TraceGOLD™ TG-35 MS
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Produktlinje TraceGULD
Maks. Temperatur (metrisk) 300/320 °C
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.