Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC kolonner
Artikelnummer. 10629675 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
1.5μ m
3 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10629675
Brand: Thermo Scientific™ 260942960
Brug disse kolonner til et højere phenylindhold, der giver nyttige ændringer i elueringsrækkefølge og retentionstid.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS kolonner tilbyder et højere phenylindhold, hvilket giver nyttige ændringer i elueringsrækkefølge og retentionstid.
  • Mid-polarity phase, 35% diphenyl/65% dimethyl polysiloxane
  • Equivalent to USP G42 phase
  • Similar to Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recommended for:
  • Organochlorine pesticides and herbicides
  • Pharmaceuticals
  • PCB cogeners
  • Aroclor mixes
  • Sterols
  • Rosin acids
  • Phthalate esters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Maks. Temperatur 300/320°C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase TraceGOLD™ TG-35 MS
USP type G42
Til brug med (applikation) GC/MS for Organochlorine Pesticides and Herbicides, GC/MS for Pharmaceuticals, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes, Sterols, Rosin Acids, and Phthalate Esters
Filmtykkelse 1 μm
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Mid-Polar
Oversigt 1 um Thickness; 0.25 mm ID; 30 m Length
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.