Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS kolonner tilbyder et højere phenylindhold, hvilket giver nyttige ændringer i elueringsrækkefølge og retentionstid.
- Mid-polaritetsfase, 35% diphenyl/65% dimethylpolysiloxan
- Svarer til USP G42 fase
- Svarende til Rtx™ -35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Anbefalet til:
- Organiske klorpesticider og herbicider
- Medicinalvarer
- PCB-kogener
- Aroclor blander
- Steroler
- Harpikssyrer
- Phthalatestere
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 300/320 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-35 MS |
| USP type | G42 |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutisk analyse, GC/MS for lægemidler, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Blandinger, steroler, kolofoniumsyrer og phthalatestere |
| Filmtykkelse | 0,5μ m |
| Længde (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Midt-polar |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.