Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS kolonner tilbyder et højere phenylindhold, hvilket giver nyttige ændringer i elueringsrækkefølge og retentionstid.
- Mid-polarity phase, 35% diphenyl/65% dimethyl polysiloxane
- Equivalent to USP G42 phase
- Similar to Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recommended for:
- Organochlorine pesticides and herbicides
- Pharmaceuticals
- PCB cogeners
- Aroclor mixes
- Sterols
- Rosin acids
- Phthalate esters
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 300/320°C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-35 MS |
| USP type | G42 |
| Til brug med (applikation) | GC/MS for Organochlorine Pesticides and Herbicides, GC/MS for Pharmaceuticals, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes, Sterols, Rosin Acids, and Phthalate Esters |
| Filmtykkelse | 1 μm |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Mid-Polar |
| Oversigt | 1um thickness; 0.32mm ID; 30m length |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.