Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE GC-søjler anvender en kemisk ændret røroverflade for at reducere peak tailing og eliminerer behovet for søjlepriming ved analyse af aminer og andre basisforbindelser.
- Midpolarity phase, 35% diphenyl/65% dimethyl polysiloxane
- Developed for analysis of active basic compounds without derivatization
- Also allows analysis of neutral compounds and adsorptive compounds with oxygen groups susceptible to hydrogen bonding
- Low bleed at maximum operating temperature
Recommended for:
- Amines including alkylamines, diamines, triamines and ethanolamines
- Nitrogen-containing heterocyclics
Spezifikation
Spezifikation
| Maks. Temperatur | 220°C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-35 MS Amine |
| Til brug med (applikation) | GC/MS Amines Including Alkylamines, Diamines, Triamines and Ethanolamines, GC/MS for Nitrogen-Containing Heterocyclics |
| Filmtykkelse | 0.5 μm |
| Længde (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Mid-Polar |
| Oversigt | 0.5um thickness; 0.25mm ID; 15m length |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.