Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE GC kolonner
Artikelnummer. 10659085 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,5 μm
0,5μ m
1 μm
1μ m
1.5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Pakningsstørrelse
10659085 30 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10381285 15 m 0.25 mm 0,5 μm Hver
10585035 15 m 0.25 mm 1 μm Hver
10035874 15 m 0.32 mm 1 μm Hver
10341245 15 m 0.53 mm 1μ m Hver
10427134 30 m 0.25 mm 1μ m Hver
10177504 30 m 0.32 mm 1μ m Hver
10229844 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
10005824 30 m 0.32 mm 1.5μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10659085 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260922230
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Anvender en kemisk ændret røroverflade til at reducere peak tailing og eliminerer behovet for søjlepriming ved analyse af aminer og andre basiske forbindelser.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE GC-søjler anvender en kemisk ændret røroverflade for at reducere peak tailing og eliminerer behovet for søjlepriming ved analyse af aminer og andre basisforbindelser.
  • Midpolaritetsfase, 35% diphenyl/65% dimethylpolysiloxan
  • Udviklet til analyse af aktive basisforbindelser uden derivatisering
  • Tillader også analyse af neutrale forbindelser og adsorptive forbindelser med oxygengrupper, der er modtagelige for hydrogenbinding
  • Lav udluftning ved maksimal driftstemperatur
Anbefalet til:
  • Aminer, herunder alkylaminer, diaminer, triaminer og ethanolaminer
  • Nitrogenholdige heterocykliske stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) GC/MS-aminer, herunder alkylaminer, diaminer, triaminer og ethanolaminer, GC/MS for nitrogenholdige heterocykliske stoffer
Filmtykkelse 0,5μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Midt-polar
Oversigt 0,5 um Tykkelse; 0,25 mm ID; 30 m Længde
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Stationær fase TraceGOLD™ TG-35 MS Amine
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Maks. Temperatur (metrisk) 220 °C
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.