Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE GC kolonner
Artikelnummer. 10381285 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10381285
Brand: Thermo Scientific™ 260922110
Anvender en kemisk ændret røroverflade til at reducere peak tailing og eliminerer behovet for søjlepriming ved analyse af aminer og andre basiske forbindelser.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE GC-søjler anvender en kemisk ændret røroverflade for at reducere peak tailing og eliminerer behovet for søjlepriming ved analyse af aminer og andre basisforbindelser.
  • Midpolarity phase, 35% diphenyl/65% dimethyl polysiloxane
  • Developed for analysis of active basic compounds without derivatization
  • Also allows analysis of neutral compounds and adsorptive compounds with oxygen groups susceptible to hydrogen bonding
  • Low bleed at maximum operating temperature
Recommended for:
  • Amines including alkylamines, diamines, triamines and ethanolamines
  • Nitrogen-containing heterocyclics
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 220°C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase TraceGOLD™ TG-35 MS Amine
Til brug med (applikation) GC/MS Amines Including Alkylamines, Diamines, Triamines and Ethanolamines, GC/MS for Nitrogen-Containing Heterocyclics
Filmtykkelse 0.5 μm
Længde (metrisk) 15 m
Polaritet Mid-Polar
Oversigt 0.5um thickness; 0.25mm ID; 15m length
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.