Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-225MS GC kolonner
Artikelnummer. 10704837 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25 μm
0,25μ m
0,5 μm
1 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
10704837 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10575435 15 m 0.25 mm 0,25 μm Hver
10712537 15 m 0.32 mm 0,25 μm Hver
10209614 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10714837 30 m 0.53 mm 0,25 μm Hver
10350825 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10506385 15 m 0.25 mm 0,5 μm Hver
10703687 15 m 0.32 mm 0,5 μm Hver
10713687 15 m 0.53 mm 0,5 μm Hver
10219664 30 m 0.25 mm 0,5 μm Hver
10108094 30 m 0.32 mm 0,5 μm Hver
10585435 30 m 0.53 mm 0,5 μm Hver
10555625 60 m 0.25 mm 0,5 μm Hver
10381545 60 m 0.32 mm 0,5 μm Hver
10391545 60 m 0.53 mm 0,5 μm Hver
10361405 15 m 0.32 mm 1 μm Hver
10744457 15 m 0.53 mm 1 μm Hver
10458104 30 m 0.32 mm 1 μm Hver
10754457 30 m 0.53 mm 1 μm Hver
10361025 60 m 0.32 mm 1 μm Hver
10117384 60 m 0.53 mm 1 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 10704837 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260831420
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå højere termisk stabilitet og øget effektivitet ved at bruge disse søjler.
Opnå højere termisk stabilitet og øget effektivitet ved at bruge Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-225MS GC-søjler.
Udviklet til overlegen ydeevne
  • Polær fase, 50% cyanopropylmethyl/50% phenylmethylpolysiloxan
  • Innovativ deaktiveringsproces for siloxan for at reducere haledannelse og forbedre effektiviteten i forhold til sammenlignelige kolonner
  • Svarer til USP G7, G19 faser
Applikationer:
  • Fedtsyremethylestere (FAME'er)
  • Kulhydrater
  • Steroler
  • Smagsforbindelser
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
  • Denne stabile søjle med lavt udløb giver ensartede resultater, og den lave baseline-støj muliggør forbedrede detektionsgrænser med forbedret opløsning af analytter på lavt niveau.
  • Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
  • Alditolacetater (sukker)
  • FAMEs
  • Alternative anvendelser:
  • Ketoner
  • Ligner:
  • Rtx™ -225
  • DB-225
  • HP-225
  • SPB™ -225
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Sterolanalyse, GC/MS for kulhydrater, GC/MS for steroler, GC/MS for smagsstoffer
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Polar
Oversigt 0,25 um Tykkelse; 0,25 mm ID; 30 m Længde
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP type G7, G19
Stationær fase TraceGOLD™ TG-225 MS
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Maks. Temperatur (metrisk) 220/240 °C
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.