Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC kolonner
Opløs forbindelser, som phenyl- og cyanofaser ikke kan, ved hjælp af en GC-søjle med lavt udløb med en usædvanligt inert fase.
Brand: Thermo Scientific™ 26084-2230
Beschreibung
Løs forbindelser, som phenyl- og cyanofaser ikke kan bruge Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC kolonne. TraceGOLD TG-200MS kolonnen har en exceptionelt inert fase med selektivitet og elueringsrækkefølge optimeret til vanskelige separationer.
Engineered for Superior Performance- Polar phase, trifluoropropylmethyl polysiloxane solid phase to resolve compounds that phenyl and cyano phases cannot
- Outstanding thermal stability and low bleed
- Suitable for use with sensitive detectors including electrochemical detectors, nitrogen phosphorus detectors and mass spectrometers
- Appropriate for use as a confirmation GC column
- Solvents
- Fluorocarbons
- Alcohols and ketones
- Silanes
- Glycols
- This low-bleed, stable column produces consistent results, and the low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low-level analytes.
- Minimizing column bleed extends the column lifetime, leading to higher productivity.
- Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
- Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
Recommended For:
- Solvents
- Fluorocarbons
- Alcohols and ketones
- Silanes
- Glycols
- Alternative Uses:
- Herbicides
- Organochlorine pesticides
- Phenols
- Similar To:
- Rtx™-200MS
- DB-200
- DB-210
Spezifikation
320/340°C | |
0.25 mm | |
G6 | |
0.5 μm | |
Mid-Polar |
0.25 mm | |
TraceGOLD™ TG-200 MS | |
ECD, NPD, and GC/MS for Solvents, ECD, NPD, and GC/MS for Fluorocarbons, ECD, NPD, and GC/MS for Alcohols and Ketones, ECD, NPD, and GC/MS for Silanes, ECD, NPD, and GC/MS for Glycols | |
30 m | |
0.5 um Thickness; 0.25 mm ID; 30 m Length |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.