Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC kolonner
Opløs forbindelser, som phenyl- og cyanofaser ikke kan, ved hjælp af en GC-søjle med lavt udløb med en usædvanligt inert fase.
Brand:  Thermo Scientific™ 26084-1430
6155.46 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10524875
  • 6190.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 04-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
320/340 °C
0.32 mm
TraceGOLD™ TG-200 MS
Silaner Analyse, ECD, NPD og GC/MS for fluorcarboner, ECD, NPD og GC/MS for alkoholer og ketoner, ECD, NPD og GC/MS for silaner, ECD, NPD og GC/MS for glycoler
30 m
0,25 um Tykkelse; 0,32 mm ID; 30 m Længde
0.32 mm
TraceGULD
G6
0,25μ m
Midt-polar
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC kolonner >
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.