Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC kolonner
Artikelnummer. 10504115 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,5μ m
0.5 μm
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10504115
Brand: Thermo Scientific™ 260842240
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opløs forbindelser, som phenyl- og cyanofaser ikke kan, ved hjælp af en GC-søjle med lavt udløb med en usædvanligt inert fase.
Løs forbindelser, som phenyl- og cyanofaser ikke kan bruge Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC kolonne. TraceGOLD TG-200MS kolonnen har en exceptionelt inert fase med selektivitet og elueringsrækkefølge optimeret til vanskelige separationer.
Udviklet til overlegen ydeevne
  • Polær fase, trifluorpropylmethyl polysiloxan fast fase til at opløse forbindelser, som phenyl- og cyanofaser ikke kan
  • Fremragende termisk stabilitet og lav blødning
  • Velegnet til brug med følsomme detektorer inklusive elektrokemiske detektorer, nitrogenfosfordetektorer og massespektrometre
  • Egnet til brug som en bekræftelses-GC-kolonne
Applikationer:
  • Opløsningsmidler
  • Fluorcarboner
  • Alkoholer og ketoner
  • Silaner
  • Glykoler
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
  • Denne stabile søjle med lavt udløb giver ensartede resultater, og den lave baseline-støj muliggør forbedrede detektionsgrænser med forbedret opløsning af analytter på lavt niveau.
  • Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
  • Opløsningsmidler
  • Fluorcarboner
  • Alkoholer og ketoner
  • Silaner
  • Glykoler
  • Alternative anvendelser:
  • Herbicider
  • Organiske klorpesticider
  • Fenoler
  • Ligner:
  • Rtx™ -200 MS
  • DB-200
  • DB-210
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 320/340 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-200 MS
USP type G6
Til brug med (applikation) Glykolanalyse, ECD, NPD og GC/MS for fluorcarboner, ECD, NPD og GC/MS for alkoholer og ketoner, ECD, NPD og GC/MS for silaner, ECD, NPD og GC/MS for glycoler
Filmtykkelse 0,5μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Midt-polar
Oversigt 0,5 um Tykkelse; 0,32 mm ID; 30 m Længde
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.