Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Løs forbindelser, som phenyl- og cyanofaser ikke kan bruge Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC kolonne. TraceGOLD TG-200MS kolonnen har en exceptionelt inert fase med selektivitet og elueringsrækkefølge optimeret til vanskelige separationer.
- Polær fase, trifluorpropylmethyl polysiloxan fast fase til at opløse forbindelser, som phenyl- og cyanofaser ikke kan
- Fremragende termisk stabilitet og lav blødning
- Velegnet til brug med følsomme detektorer inklusive elektrokemiske detektorer, nitrogenfosfordetektorer og massespektrometre
- Egnet til brug som en bekræftelses-GC-kolonne
- Opløsningsmidler
- Fluorcarboner
- Alkoholer og ketoner
- Silaner
- Glykoler
- Denne stabile søjle med lavt udløb giver ensartede resultater, og den lave baseline-støj muliggør forbedrede detektionsgrænser med forbedret opløsning af analytter på lavt niveau.
- Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
- Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
- Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
- Opløsningsmidler
- Fluorcarboner
- Alkoholer og ketoner
- Silaner
- Glykoler
- Alternative anvendelser:
- Herbicider
- Organiske klorpesticider
- Fenoler
- Ligner:
- Rtx™ -200 MS
- DB-200
- DB-210
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 320/340 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-200 MS |
| USP type | G6 |
| Til brug med (applikation) | Silaner Analyse, ECD, NPD og GC/MS for fluorcarboner, ECD, NPD og GC/MS for alkoholer og ketoner, ECD, NPD og GC/MS for silaner, ECD, NPD og GC/MS for glycoler |
| Filmtykkelse | 1μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Midt-polar |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.