Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-200MS GC kolonner
Artikelnummer. 13488018 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
20 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13488018
Brand: Thermo Scientific™ 260842760
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Exceptionelt inerte mellempolaritetssøjler med selektivitet og elueringsrækkefølge optimeret til vanskelige adskillelser
  • Polær fase, trifluorpropylmethyl polysiloxan fast fase opløser forbindelser, som phenyl- og cyanofaser ikke kan
  • Fremragende termisk stabilitet og lav blødning
  • Velegnet til brug med følsomme detektorer inklusive ECD'er, NPD'er og MS
  • Bekræftelseskolonne i kombination med en anden GC-kolonne
  • Svarer til USP G6 fase
  • Svarende til Rtx™ -200MS, DB-200, DB-210
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur -20 °C til +320/340 °C
Længde (engelsk) Kapillær 65.61 ft.
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.15 mm
Til brug med (applikation) Silica analyse
Filmtykkelse 0,15μ m
Længde (metrisk) 20 m