Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-200MS GC-søjle
Artikelnummer. p-7139565 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15820900
Brand: Thermo Scientific™ 260842980
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC Column har en exceptionelt inert fase med selektivitet og elueringsrækkefølge optimeret til vanskelige separationer.
  • Trifluorpropylmethylpolysiloxanfase opløser forbindelser, som phenyl- og cyanofaser ikke kan
  • Fremragende termisk stabilitet og lav blødning
  • Velegnet til brug med følsomme detektorer inklusive ECD, NPD og MS
  • Egnet til brug som en bekræftelses-GC-kolonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 30 m
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
USP type G6
Stationær fase TraceGOLD TG-200MS
Filmtykkelse 1μ m