Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-200MS GC-søjle
Artikelnummer. 15820900 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15820900 30 m 0.53 mm Hver
15547791 60 m 0.25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15820900 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260842980
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC Column har en exceptionelt inert fase med selektivitet og elueringsrækkefølge optimeret til vanskelige separationer.
  • Trifluorpropylmethylpolysiloxanfase opløser forbindelser, som phenyl- og cyanofaser ikke kan
  • Fremragende termisk stabilitet og lav blødning
  • Velegnet til brug med følsomme detektorer inklusive ECD, NPD og MS
  • Egnet til brug som en bekræftelses-GC-kolonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 30 m
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
USP type G6
Stationær fase TraceGOLD TG-200MS
Filmtykkelse 1μ m