Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MT Metal GC kolonner
Artikelnummer. p-4522447 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
12 m
15 m
30 m
5 m
6 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0.15 μm
0,25μ m
0.5 μm
0,88μ m
1 μm
1μ m
2,65μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12602745
Brand: Thermo Scientific™ 26M994120
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skub grænserne for dine analyser med disse ikke-polære metalsøjler designet til brug ved forhøjede temperaturer.
Skub grænserne for dine analyser med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MT GC kolonner. Disse ikke-polære metalsøjler giver dig mulighed for at arbejde med temperaturer op til 430 °C uden at gå på kompromis med ydeevnen, når du analyserer meget aktive og aggressive forbindelser.
Udviklet til overlegen ydeevne:
  • Ikke-polær, 100 % dimethylpolysiloxan
  • Lavt udløb for fremragende signal-til-støj-forhold, følsomhed og massespektral integritet
  • Stabil til 430 °C
Applikationer:
  • Kulbrinter
  • Opløsningsmiddel urenheder
  • Polychlorerede biphenyl (PCB)-kongenere
  • Aroclor blander
  • Simuleret destillation
  • Misbrugsstoffer
  • Naturgas lugtstoffer
  • Æteriske olier
  • Pesticider
Et spring fremad i ydeevne med lav blødning og overlegen træghed:
  • En stabil søjle med lav blødning giver ensartede resultater.
  • Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter. Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige forbindelser.
Anbefalet til:
  • Kulbrinter
  • Organiske benzinprodukter (GRO'er)
  • Misbrugsstoffer
  • PCB'er
Alternative anvendelser:
  • Klorerede aromater
  • Organiske klorpesticider
  • Organophosphor pesticider
  • Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er)
  • Paraffiner
  • Polywax
  • Pyrethroider
  • Halvflygtige
  • Xylener
Ligner:
  • MXT™ -1
  • DB-1
  • DB-1MS
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Ultra-1
  • SPB™ -1
  • Egenkapital™ -1
  • MDN-1
  • CP-Sil 5 CB
  • VF-1ms
  • ZB-1HT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur Op til 430 °C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-1 MT
USP type G2
Til brug med (applikation) Kulbrinteranalyse, GC for kulbrinter, GC for Gasoline Range Organics (GRO'er), GC for Narkotikamisbrug, GC til PCB
Filmtykkelse 0,88μ m
Længde (metrisk) 5 m
Polaritet Ikke-polær
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.