Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MT Metal GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Skub grænserne for dine analyser med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MT GC kolonner. Disse ikke-polære metalsøjler giver dig mulighed for at arbejde med temperaturer op til 430 °C uden at gå på kompromis med ydeevnen, når du analyserer meget aktive og aggressive forbindelser.
- Ikke-polær, 100 % dimethylpolysiloxan
- Lavt udløb for fremragende signal-til-støj-forhold, følsomhed og massespektral integritet
- Stabil til 430 °C
- Kulbrinter
- Opløsningsmiddel urenheder
- Polychlorerede biphenyl (PCB)-kongenere
- Aroclor blander
- Simuleret destillation
- Misbrugsstoffer
- Naturgas lugtstoffer
- Æteriske olier
- Pesticider
- En stabil søjle med lav blødning giver ensartede resultater.
- Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter. Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
- Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
- Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige forbindelser.
- Kulbrinter
- Organiske benzinprodukter (GRO'er)
- Misbrugsstoffer
- PCB'er
- Klorerede aromater
- Organiske klorpesticider
- Organophosphor pesticider
- Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er)
- Paraffiner
- Polywax
- Pyrethroider
- Halvflygtige
- Xylener
- MXT™ -1
- DB-1
- DB-1MS
- HP-1
- HP-1MS
- Ultra-1
- SPB™ -1
- Egenkapital™ -1
- MDN-1
- CP-Sil 5 CB
- VF-1ms
- ZB-1HT
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | Op til 430 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-1 MT |
| USP type | G2 |
| Til brug med (applikation) | Kulbrinteranalyse, GC for kulbrinter, GC for Gasoline Range Organics (GRO'er), GC for Narkotikamisbrug, GC til PCB |
| Filmtykkelse | 0,1μ m |
| Længde (metrisk) | 5 m |
| Polaritet | Ikke-polær |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.