Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MT Metal GC kolonner
Artikelnummer. 11835712 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
12 m
15 m
30 m
5 m
6 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0.15 μm
0,25μ m
0.5 μm
0,88μ m
1 μm
1μ m
2,65μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11835712
Brand: Thermo Scientific™ 26M994100
Skub grænserne for dine analyser med disse ikke-polære metalsøjler designet til brug ved forhøjede temperaturer.
Skub grænserne for dine analyser med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MT GC kolonner. Disse ikke-polære metalsøjler giver dig mulighed for at arbejde med temperaturer op til 430 °C uden at gå på kompromis med ydeevnen, når du analyserer meget aktive og aggressive forbindelser.
Engineered for Superior Performance:
  • Nonpolar, 100% dimethyl polysiloxane
  • Low bleed for excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
  • Stable to 430°C
Applications:
  • Hydrocarbons
  • Solvent impurities
  • Polychlorinated biphenyl (PCB) congeners
  • Aroclor mixes
  • Simulated distillation
  • Drugs of abuse
  • Natural gas odorants
  • Essential oils
  • Pesticides
A Leap Forward in Performance with Low Bleed and Superior Inertness:
  • A low bleed, stable column produces consistent results.
  • Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes. Minimizing column bleed extends the column lifetime, leading to higher productivity.
  • Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
  • Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult compounds.
Recommended For:
  • Hydrocarbons
  • Gasoline range organics (GROs)
  • Drugs of abuse
  • PCBs
Alternative Uses:
  • Chlorinated aromatics
  • Organochlorine pesticides
  • Organophosphorous pesticides
  • Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
  • Paraffins
  • Polywax
  • Pyrethroids
  • Semivolatiles
  • Xylenes
Similar To:
  • MXT™-1
  • DB-1
  • DB-1MS
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Equity™-1
  • MDN-1
  • CP-Sil 5 CB
  • VF-1ms
  • ZB-1HT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Maks. Temperatur Up to 430°C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Produktlinje TraceGOLD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-1 MT
USP type G1, G2, G38
Til brug med (applikation) GC for Optimal Signal-to-Noise Ratio, Sensitivity, and MS Integrity, GC for Hydrocarbons, GC for Gasoline Range Organics (GROs), GC for Drugs of Abuse, GC for PCBs
Temperaturområde -60°C to +430°C
Filmtykkelse 0.15 μm
Længde (metrisk) 6 m
Polaritet Non-Polar
Afficher plus Afficher moins
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis