Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MT Metal GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Skub grænserne for dine analyser med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MT GC kolonner. Disse ikke-polære metalsøjler giver dig mulighed for at arbejde med temperaturer op til 430 °C uden at gå på kompromis med ydeevnen, når du analyserer meget aktive og aggressive forbindelser.
- Nonpolar, 100% dimethyl polysiloxane
- Low bleed for excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
- Stable to 430°C
- Hydrocarbons
- Solvent impurities
- Polychlorinated biphenyl (PCB) congeners
- Aroclor mixes
- Simulated distillation
- Drugs of abuse
- Natural gas odorants
- Essential oils
- Pesticides
- A low bleed, stable column produces consistent results.
- Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes. Minimizing column bleed extends the column lifetime, leading to higher productivity.
- Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
- Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult compounds.
- Hydrocarbons
- Gasoline range organics (GROs)
- Drugs of abuse
- PCBs
- Chlorinated aromatics
- Organochlorine pesticides
- Organophosphorous pesticides
- Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
- Paraffins
- Polywax
- Pyrethroids
- Semivolatiles
- Xylenes
- MXT™-1
- DB-1
- DB-1MS
- HP-1
- HP-1MS
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- MDN-1
- CP-Sil 5 CB
- VF-1ms
- ZB-1HT
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | Up to 430°C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-1 MT |
| USP type | G1, G2, G38 |
| Til brug med (applikation) | GC for Optimal Signal-to-Noise Ratio, Sensitivity, and MS Integrity, GC for Hydrocarbons, GC for Gasoline Range Organics (GROs), GC for Drugs of Abuse, GC for PCBs |
| Temperaturområde | -60°C to +430°C |
| Filmtykkelse | 1 μm |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Non-Polar |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.