Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS Guard GC kolonner med SafeGuard
Artikelnummer. 11810463 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
0.25 mm
0.53 mm
Partikelstørrelse:
0,25μ m
1μ m
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11810463
Brand: Thermo Scientific™ 260992985
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forlæng kolonnens levetid med den integrerede skærm i denne GC-søjle.
Forlænget søjlelevetid med den integrerede afskærmning Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS GC Column med SafeGuard, som forlænger levetiden for den analytiske kolonne.
Udviklet til overlegen ydeevne:
  • Samme ydelseskarakteristika som den upolære TraceGOLD TG-1MS GC-søjle
  • Ingen indvirkning på ydeevnen ved skæring af søjlen under rutinemæssig vedligeholdelse
Applikationer:
  • Kulbrinter
  • Polychlorerede biphenyler (PCB'er)
  • Misbrugsstoffer
  • Organiske benzinprodukter (GRO'er)
  • Raffinaderigasser
  • Æteriske olier
  • Pesticider
Spring fremad med lav blødning og overlegen træghed:
  • En stabil søjle med lav blødning giver ensartede resultater.
  • Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter.
  • Minimering af søjleblødning forlænger intervallerne mellem planlagt vedligeholdelse og forlænger den analytiske kolonnelevetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inerthed sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige forbindelser.
Anbefalet til:
  • Kulbrinter
  • GROs
  • Misbrugsstoffer
  • PCB'er
Alternative anvendelser:
  • Klorerede aromater
  • Organiske klorpesticider
  • Organophosphor pesticider
  • Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er)
  • Paraffiner
  • Polywax
  • Pyrethroider
  • Halvflygtige
  • Xylener
Ligner:
  • Rxi™ -1 ms
  • DB-1
  • DB-1ms
  • HP-1
  • HP-1ms
  • Ultra-1
  • SPB™ -1
  • Egenkapital™ -1
  • VF-1ms
  • CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 330/°350 C (Standardsøjler), °430 C (Metalsøjler)
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-1 MS
USP type G2
Til brug med (applikation) GC/MS for optimal signal-til-støj-forhold, følsomhed og MS-integritet
Partikelstørrelse 1μ m
Temperaturområde -60 °C til +330/350 °C
Filmtykkelse 1μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Ikke-polær
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.