Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- GC kolonner
- GC Kapillærsøjler
- Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC kolonner
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC kolonner
Artikelnummer. p-4522528 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig | Filmtykkelse | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10436754 | 10 m | 0.1 mm | 0,1μ m | Hver |
| 13468008 | 20 m | 0.15 mm | 0,15μ m | Hver |
| 13448008 | 40 m | 0.15 mm | 0,15μ m | Hver |
| 15870900 | 60 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10744267 | 15 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10096644 | 15 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 15820910 | 30 m | 0.53 mm | 5μ m | Hver |
| 10554875 | 30 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 15830910 | 100 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10564875 | 30 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 15840910 | 30 m | 0.53 mm | 3μ m | Hver |
| 10006654 | 60 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10429154 | 30 m | 0.25 mm | 0,1μ m | Hver |
| 10127424 | 60 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10137424 | 30 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10426954 | 15 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Hver |
| 10197464 | 15 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10270335 | 30 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10280335 | 30 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10544875 | 30 m | 0.53 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10006324 | 60 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10016084 | 60 m | 0.32 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10046744 | 15 m | 0.25 mm | 0,5μ m | Hver |
| 10628535 | 15 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 10638535 | 15 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10407154 | 30 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10045784 | 30 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 10055784 | 30 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10065784 | 60 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10477134 | 60 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 10026084 | 15 m | 0.53 mm | 1.5μ m | Hver |
| 10127714 | 30 m | 0.53 mm | 1.5μ m | Hver |
| 15217488 | 15 m | 0.32 mm | 3μ m | Hver |
| 15227488 | 30 m | 0.32 mm | 3μ m | Hver |
| 15247488 | 12 m | 0.2 mm | 0,33μ m | Hver |
| 15237488 | 20 m | 0.18 mm | 0,18μ m | Hver |
Beskrivelse
Opnå ensartede resultater med denne stabile søjle med lavt udløb. For optimalt signal-til-støj-forhold, følsomhed og MS-integritet til en lang række applikationer er den upolære TraceGOLD TG-1MS GC-søjle et fremragende valg.
- Ikke-polær, 100 % dimethylpolysiloxan
- Svarer til USP G2
- Usædvanlig lav blødning
- Applikationer:
- Kulbrinter
- Polychlorerede biphenyler (PCB'er)
- Misbrugsstoffer
- Organiske benzinprodukter (GRO'er)
- Raffinaderigasser
- Æteriske olier
- Pesticider
- Lav baseline-støj muliggør forbedrede detektionsgrænser med forbedret opløsning af lav-niveau analytter.
- Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
- Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
- Overlegen inertitet sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
- Kulbrinter
- GROs
- Misbrugsstoffer
- PCB'er
- Klorerede aromater
- Organiske klorpesticider
- Organophosphor pesticider
- Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er)
- Paraffiner
- Polywax
- Pyrethroider
- Halvflygtige
- Xylener
- Ligner:
- Rxi™ -1 ms
- DB-1
- DB-1ms
- HP-1
- HP-1ms
- Ultra-1
- SPB™ -1
- Egenkapital™ -1
- VF-1ms
- CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 330/°350 C for standardsøjler; 430 °C for metalsøjler |
| Diameter (metrisk) | 0.1 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.1 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD TG-1 MS |
| USP type | G2 |
| Til brug med (applikation) | GC/MS for kulbrinter, opløsningsmiddelurenheder, PCB-kongenere og Aroclor Blandinger, GC/MS til simuleret destillation, misbrugsstoffer, naturgaslugtstoffer, æteriske olier og pesticider |
| Filmtykkelse | 0,1μ m |
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Polaritet | Ikke-polær |
| Oversigt | 0,1 um Tykkelse; 0,1 mm ID; 10 m Længde |
| Vis mere Vis mindre |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.