Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC kolonner
Artikelnummer. 15870900 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
100 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,15μ m
0,18μ m
0,25μ m
0,33μ m
0,5 μm
0,5μ m
1μ m
1.5μ m
3μ m
5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Pakningsstørrelse
15870900 60 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10436754 10 m 0.1 mm 0,1μ m Hver
13468008 20 m 0.15 mm 0,15μ m Hver
13448008 40 m 0.15 mm 0,15μ m Hver
10744267 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10096644 15 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
15820910 30 m 0.53 mm 5μ m Hver
10554875 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
15830910 100 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10564875 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
15840910 30 m 0.53 mm 3μ m Hver
10006654 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10429154 30 m 0.25 mm 0,1μ m Hver
10127424 60 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10137424 30 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10426954 15 m 0.32 mm 0,5 μm Hver
10197464 15 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
10270335 30 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10280335 30 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10544875 30 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
10006324 60 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10016084 60 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10046744 15 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10628535 15 m 0.32 mm 1μ m Hver
10638535 15 m 0.53 mm 1μ m Hver
10407154 30 m 0.25 mm 1μ m Hver
10045784 30 m 0.32 mm 1μ m Hver
10055784 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
10065784 60 m 0.25 mm 1μ m Hver
10477134 60 m 0.32 mm 1μ m Hver
10026084 15 m 0.53 mm 1.5μ m Hver
10127714 30 m 0.53 mm 1.5μ m Hver
15217488 15 m 0.32 mm 3μ m Hver
15227488 30 m 0.32 mm 3μ m Hver
15247488 12 m 0.2 mm 0,33μ m Hver
15237488 20 m 0.18 mm 0,18μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Artikelnummer. 15870900 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260990360
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Vælg det upolære Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC-søjle for optimalt signal-til-støj-forhold, følsomhed og MS-integritet. Opnå ensartede resultater med denne stabile søjle med lavt udløb.
Opnå ensartede resultater med denne stabile søjle med lavt udløb. For optimalt signal-til-støj-forhold, følsomhed og MS-integritet til en lang række applikationer er den upolære TraceGOLD TG-1MS GC-søjle et fremragende valg.
  • Udviklet til overlegen ydeevne:
  • Ikke-polær, 100 % dimethylpolysiloxan
  • Svarer til USP G2
  • Usædvanlig lav blødning
Applikationer:
  • Kulbrinter
  • Polychlorerede biphenyler (PCB'er)
  • Misbrugsstoffer
  • Organiske benzinprodukter (GRO'er)
  • Raffinaderigasser
  • Æteriske olier
  • Pesticider
Et spring fremad i ydeevne med lav blødning og overlegen træghed:
  • Lav baseline-støj muliggør forbedrede detektionsgrænser med forbedret opløsning af lav-niveau analytter.
  • Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inertitet sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
  • Kulbrinter
  • GROs
  • Misbrugsstoffer
  • PCB'er
Alternative anvendelser:
  • Klorerede aromater
  • Organiske klorpesticider
  • Organophosphor pesticider
  • Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er)
  • Paraffiner
  • Polywax
  • Pyrethroider
  • Halvflygtige
  • Xylener
Ligner:
  • Rxi™ -1 ms
  • DB-1
  • DB-1ms
  • HP-1
  • HP-1ms
  • Ultra-1
  • SPB™ -1
  • Egenkapital™ -1
  • VF-1ms
  • CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) GC/MS for kulbrinter, opløsningsmiddelurenheder, PCB-kongenere og Aroclor Blandinger, GC/MS til simuleret destillation, misbrugsstoffer, naturgaslugtstoffer, æteriske olier og pesticider
Filmtykkelse 0,5μ m
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Ikke-polær
Diameter (metrisk) 0.32 mm
USP type G2
Stationær fase TraceGOLD™ TG-1 MS
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Maks. Temperatur (metrisk) 330/350 °C for standardsøjler; 430 °C for metalsøjler
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.