Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå ensartede resultater med denne stabile søjle med lavt udløb. For optimalt signal-til-støj-forhold, følsomhed og MS-integritet til en lang række applikationer er den upolære TraceGOLD TG-1MS GC-søjle et fremragende valg.
Udviklet til overlegen ydeevne:
- Ikke-polær, 100 % dimethylpolysiloxan
- Svarer til USP G2
- Usædvanlig lav blødning
- Applikationer:
- Kulbrinter
- Polychlorerede biphenyler (PCB'er)
- Misbrugsstoffer
- Organiske benzinprodukter (GRO'er)
- Raffinaderigasser
- Æteriske olier
- Pesticider
Et spring fremad i ydeevne med lav blødning og overlegen træghed:
- Lav baseline-støj muliggør forbedrede detektionsgrænser med forbedret opløsning af lav-niveau analytter.
- Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
- Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
- Overlegen inertitet sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
- Kulbrinter
- GROs
- Misbrugsstoffer
- PCB'er
Alternative anvendelser:
- Klorerede aromater
- Organiske klorpesticider
- Organophosphor pesticider
- Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er)
- Paraffiner
- Polywax
- Pyrethroider
- Halvflygtige
- Xylener
- Ligner:
- Rxi™ -1 ms
- DB-1
- DB-1ms
- HP-1
- HP-1ms
- Ultra-1
- SPB™ -1
- Egenkapital™ -1
- VF-1ms
- CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 330/°350 C for standardsøjler; 430 °C for metalsøjler |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-1 MS |
| USP type | G2 |
| Til brug med (applikation) | GC/MS for kulbrinter, opløsningsmiddelurenheder, PCB-kongenere og Aroclor Blandinger, GC/MS til simuleret destillation, misbrugsstoffer, naturgaslugtstoffer, æteriske olier og pesticider |
| Filmtykkelse | 3μ m |
| Længde (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Ikke-polær |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.