Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC kolonner Artikelnummer.: 13448008
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC kolonner
Artikelnummer. 13448008 Shop alle Thermo Scientific produkter
40 m, 0.15 mm, 0,15μ m, Hver
Længde (metrisk):
10 m
100 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,15μ m
0,18μ m
0,25μ m
0,33μ m
0,5μ m
0.5 μm
1μ m
1.5μ m
3μ m
5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13448008
Brand: Thermo Scientific™ 260992940
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Vælg det upolære Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC-søjle for optimalt signal-til-støj-forhold, følsomhed og MS-integritet. Opnå ensartede resultater med denne stabile søjle med lavt udløb.
Opnå ensartede resultater med denne stabile søjle med lavt udløb. For optimalt signal-til-støj-forhold, følsomhed og MS-integritet til en lang række applikationer er den upolære TraceGOLD TG-1MS GC-søjle et fremragende valg.
Konstrueret til overlegen ydeevne: Ikke-polær, 100 % dimethylpolysiloxan svarende til USP G2Exceptionelt lav blødning Anvendelser: KulbrinterPolychlorerede biphenyler (PCB'er) Misbrugsstoffer Benzinserier, organiske stoffer (GROs) Raffinaderigasser Æteriske olierPesticiderEt spring fremad i ydeevne med lav blødning og overlegen inerthed: Lav baseline støj muliggør forbedrede opløsningsgrænser for detektionsniveauer og forbedrede detektionsgrænser for lavimile-niveauer. kolonnelevetid, hvilket fører til højere produktivitet. Reducering af kolonneudløb øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed. Overlegen inertitet sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser. Anbefalet til:Hydrocarbons. pesticiderOrganophosphorpesticiderPolycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er)ParaffinerPolyvoksPyrethroiderHalvflygtige Xylener Ligner:Rxi™ -1msDB-1DB-1msHP-1HP-1msUltra-1SPB™ -1 Egenkapital™ -1VF-1msCP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 330/°350 C for standardsøjler; 430 °C for metalsøjler
Diameter (metrisk) 0.15 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.15 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-1 MS
USP type G2
Til brug med (applikation) GC/MS for kulbrinter, opløsningsmiddelurenheder, PCB-kongenere og Aroclor Blandinger, GC/MS til simuleret destillation, misbrugsstoffer, naturgaslugtstoffer, æteriske olier og pesticider
Filmtykkelse 0,15μ m
Længde (metrisk) 40 m
Polaritet Ikke-polær
Oversigt TG-1 MS 40 mx 0,15 mm x 0,15μ m
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC kolonner >