Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC kolonner
Artikelnummer. 10426954 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
100 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,15μ m
0,18μ m
0,25μ m
0,33μ m
0,5μ m
0.5 μm
1μ m
1.5μ m
3μ m
5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10426954
Brand: Thermo Scientific™ 260992120
Vælg det upolære Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC-søjle for optimalt signal-til-støj-forhold, følsomhed og MS-integritet. Opnå ensartede resultater med denne stabile søjle med lavt udløb.
Opnå ensartede resultater med denne stabile søjle med lavt udløb. For optimalt signal-til-støj-forhold, følsomhed og MS-integritet til en lang række applikationer er den upolære TraceGOLD TG-1MS GC-søjle et fremragende valg.
Engineered for Superior Performance:
  • Nonpolar, 100% dimethyl polysiloxane
  • Equivalent to USP G2
  • Exceptionally low bleed
  • Applications:
  • Hydrocarbons
  • Polychlorinated biphenyls (PCBs)
  • Drugs of abuse
  • Gasoline range organics (GROs)
  • Refinery gases
  • Essential oils
  • Pesticides
A Leap Forward in Performance with Low Bleed and Superior Inertness:
  • Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low-level analytes.
  • Minimizing column bleed extends the column lifetime, leading to higher productivity.
  • Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
  • Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult to analyze compounds.
Recommended For:
  • Hydrocarbons
  • GROs
  • Drugs of abuse
  • PCBs
Alternative Uses:
  • Chlorinated aromatics
  • Organochlorine pesticides
  • Organophosphorous pesticides
  • Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
  • Paraffins
  • Polywax
  • Pyrethroids
  • Semivolatiles
  • Xylenes
  • Similar To:
  • Rxi™-1ms
  • DB-1
  • DB-1ms
  • HP-1
  • HP-1ms
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Equity™-1
  • VF-1ms
  • CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 330/350°C for Standard Columns; 430°C for Metal Columns
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase TraceGOLD™ TG-1 MS
USP type G2
Til brug med (applikation) GC/MS for Hydrocarbons, Solvent Impurities, PCB Congeners, and Aroclor Mixes, GC/MS for Simulated Distillation, Drugs of Abuse, Natural Gas Odorants, Essential Oils, and Pesticides
Filmtykkelse 0.5 μm
Længde (metrisk) 15 m
Polaritet Non-Polar
Oversigt 0.5um thickness; 0.32mm ID; 15m length
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.