Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC kolonner
Artikelnummer. 10407154 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
100 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,15μ m
0,18μ m
0,25μ m
0,33μ m
0,5μ m
0.5 μm
1μ m
1.5μ m
3μ m
5μ m
Unit Size:
Hver
Product Code. 10407154
Brand: Thermo Scientific™ 260992960
Only null left
Add to basket
Add to basket
Vælg det upolære Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC-søjle for optimalt signal-til-støj-forhold, følsomhed og MS-integritet. Opnå ensartede resultater med denne stabile søjle med lavt udløb.
Opnå ensartede resultater med denne stabile søjle med lavt udløb. For optimalt signal-til-støj-forhold, følsomhed og MS-integritet til en lang række applikationer er den upolære TraceGOLD TG-1MS GC-søjle et fremragende valg.
Udviklet til overlegen ydeevne:
  • Ikke-polær, 100 % dimethylpolysiloxan
  • Svarer til USP G2
  • Usædvanlig lav blødning
  • Applikationer:
  • Kulbrinter
  • Polychlorerede biphenyler (PCB'er)
  • Misbrugsstoffer
  • Organiske benzinprodukter (GRO'er)
  • Raffinaderigasser
  • Æteriske olier
  • Pesticider
Et spring fremad i ydeevne med lav blødning og overlegen træghed:
  • Lav baseline-støj muliggør forbedrede detektionsgrænser med forbedret opløsning af lav-niveau analytter.
  • Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet.
  • Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed.
  • Overlegen inertitet sikrer fremragende topform og følsomhed, især for meget aktive eller vanskelige at analysere forbindelser.
Anbefalet til:
  • Kulbrinter
  • GROs
  • Misbrugsstoffer
  • PCB'er
Alternative anvendelser:
  • Klorerede aromater
  • Organiske klorpesticider
  • Organophosphor pesticider
  • Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er)
  • Paraffiner
  • Polywax
  • Pyrethroider
  • Halvflygtige
  • Xylener
  • Ligner:
  • Rxi™ -1 ms
  • DB-1
  • DB-1ms
  • HP-1
  • HP-1ms
  • Ultra-1
  • SPB™ -1
  • Egenkapital™ -1
  • VF-1ms
  • CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Maks. Temperatur 330/°350 C for standardsøjler; 430 °C for metalsøjler
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-1 MS
USP type G2
Til brug med (applikation) GC/MS for kulbrinter, opløsningsmiddelurenheder, PCB-kongenere og Aroclor Blandinger, GC/MS til simuleret destillation, misbrugsstoffer, naturgaslugtstoffer, æteriske olier og pesticider
Filmtykkelse 1μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Ikke-polær
Oversigt 1 um Tykkelse; 0,25 mm ID; 30 m Længde
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.