Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS GC kolonne
Artikelnummer. 15850910 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15850910 20 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15850910 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260995680
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Anvend den mest udbredte MS-fase i gaskromatografi med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC kolonne.
  • Fase med lav polaritet, 5% diphenyl/95% dimethylpolysiloxan
  • Lavt udløb for fremragende signal-til-støj-forhold, følsomhed og massespektral integritet
  • Enestående inerthed ideel til analyse af aktive stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Filmtykkelse 0,4μ m