Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC kolonner
Artikelnummer. 15287478 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.15 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,15μ m
0,18μ m
0,25 μm
0,25μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Pakningsstørrelse
15287478 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
13498018 10 m 0.15 mm 0,15μ m Hver
15254533 60 m 0.25 mm 0,25 μm Hver
15214533 20 m 0.18 mm 0,18μ m Hver
15264533 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15287478 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260721420
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Optimer adskillelsen, når du analyserer aktive miljøforbindelser med denne GC-søjle med lavt udløb med overlegen inertitet.
Optimer adskillelsen ved analyse af aktive miljøforbindelser med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC kolonne. Søjlen har stabilitets- og ydeevneprofilen, der er ideel til adskillelse af aktive miljøforbindelser såsom polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er). Overlegen inertitet sikrer fremragende topform og følsomhed.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 340/360 °C
Til brug med (applikation) Analyse af phthalatestere, GC/MS for pesticider og herbicider, GC/MS for phthalatestere, GC/MS for triglycerider
Længde (metrisk) 30 m
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
USP type G3
Produktlinje TraceGULD
Filmtykkelse 0,25μ m
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.