Beskrivelse
Optimer adskillelsen ved analyse af aktive miljøforbindelser med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC kolonne. Søjlen har stabilitets- og ydeevneprofilen, der er ideel til adskillelse af aktive miljøforbindelser såsom polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er). Overlegen inertitet sikrer fremragende topform og følsomhed.
Udviklet til overlegen ydeevne
- Midpolaritetsfase svarende til 50% phenylmethylpolysiloxan
- Høj termisk stabilitet— maksimale temperaturer op til 340° til 360 °C
Applikationer
- PAH'er
- Pesticider og herbicider
- Phthalatestere
- Triglycerider
Et spring fremad i kolonneydelse med lav blødning og overlegen inerthed
- En stabil søjle med lavt udløb giver ensartede resultater
- Lav baseline støj muliggør forbedrede grænser for detektion med forbedret opløsning af lavt niveau analytter
- Minimering af søjleudløb forlænger søjlens levetid, hvilket fører til højere produktivitet
- Reduktion af søjleblødning øger reproducerbarheden af den stationære fase over tid, hvilket resulterer i større run-to-run og batch-to-batch reproducerbarhed
Anbefalet til:
- Herbicider
- PAH'er
- Pesticider
- Phthalatestere
Alternative anvendelser
- Triglycerider
- Ketoner
- Nitroaromatics
- Plantesteroler
- Pyrethroider
Ligner:
- DB-17ms
- VF-17ms
- CP-Sil 24 CB
- ZB-50
- BPX-50
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 340/360 °C |
| Til brug med (applikation) | Triglyceridanalyse, GC/MS for pesticider og herbicider, GC/MS for phthalatestere, GC/MS for triglycerider |
| Længde (metrisk) | 60 m |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| USP type | G3 |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-17 SILMS |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.