Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC kolonner
Artikelnummer. 12967131 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0.1 μm
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
1.5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12967131
Brand: Thermo Scientific™ 260891540
Brug disse kolonner til GCMS-applikationer, der kræver mere polaritet end en 5 % phenylsøjle.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-søjler er særligt velegnede til GCMS-applikationer, der kræver mere polaritet end en 5 % phenylsøjle.
  • Mid-polarity phase of 50% diphenyl/50% dimethyl polysiloxane
  • Ideal for confirmational analysis
  • Excellent inertness for active compounds such as pesticides
  • Very low-bleed ideal for analysis by GCMS
  • Similar to Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recommended for:
  • Pesticides and herbicides
  • Rosin acids
  • Phthalate esters
  • Triglycerides
  • Sterols
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 300/320°C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGOLD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-17 MS
USP type G43
Til brug med (applikation) Phthalate Esters Analysis, GC/MS for Rosin Acids, GC/MS for Phthalate Esters, GC/MS for Triglycerides, GC/MS for Sterols
Filmtykkelse 0.25 μm
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Mid-Polar
Oversigt 0.25 μm Thickness; 0.25 mm I.D.; 60 m Length
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.